71334
Natrium-1-butanthiolat
technical, ≥95.0% (RT)
Synonym(e):
Butylmercaptan Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (RT)
Form
powder
SMILES String
CCCCS[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-2-3-4-5;/h5H,2-4H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
VTLWRSNWWLIJTQ-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges