Wichtige Dokumente
707503
Small-Gap-Fullerene
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
granular
Mol-Gew.
average Mw ~1,000
Zusammensetzung
fullerenes, ≥80%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C
Löslichkeit
organic solvents: soluble
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
C=1=C2c3c4C=1c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c%13C%14=[C]%10=C%15c%16c%17c%14c%18c%13c%19c%20c%12c%21c%11c(c%22c%23c%24c(C2=[C]7%15%22)c%25c3c%26c%27c4c%28c5c(c6%16)c%29c%17c%30c%18c%31c%19c%32c%20c(c%21%23)c%33c%24c%34c%25c%26c%35c%36c%27c%28c%29c%37c%30c%31c%38c%32c%33c%34c%35c%38c%36%37)c89
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.