Merck
707058
Sigma-Aldrich
7-Fluor-5-Jodindol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5FIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(I)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H5FIN/c9-7-4-6(10)3-5-1-2-11-8(5)7/h1-4,11H
InChIKey
BRUNWOSWRZMWNY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable