Merck
698210
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
2-(6-Methyl-4,6-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)-benzaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12BNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
224-229 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-5-3-2-4-9(10)8-15/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChIKey
QWSWQNRMPQJHFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)