Merck
694991
Sigma-Aldrich
5-Hexenylboronsäure
Synonym(e):
Hex-5-enylboronic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-73 °C
Funktionelle Gruppe
allyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)CCCCC=C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2,8-9H,1,3-6H2
InChIKey
JXFKAWIGNACKQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
may contain varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)