693626
S-N-(3,5-Di-tert-butylphenyl)-3-methyl-2-(N-formyl-N-methylamino)butanamid
96%
Synonym(e):
Sigamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D -170°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
180-186 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H](N(C)C=O)C(=O)Nc1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H34N2O2/c1-14(2)18(23(9)13-24)19(25)22-17-11-15(20(3,4)5)10-16(12-17)21(6,7)8/h10-14,18H,1-9H3,(H,22,25)/t18-/m0/s1
InChIKey
OVKNTNIBDGTNQY-SFHVURJKSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable