Merck
689580
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis-(2-azidoethyl)-polyethylenglykol
average Mn 5,000
Synonym(e):
Diazido-polyethylenglykol, PEG-diazid, Polyoxyethylen-bis-(azid)
About This Item
Lineare Formel:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
55-60 °C
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable