Merck
683477
Sigma-Aldrich
2-Acetylbenzothiophen
97%
Synonym(e):
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
InChIKey
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Starter in benzothiophene chemistry.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heterocycles, 45, 1363-1363 (1997)