Merck
682020
Sigma-Aldrich
2-Benzylimidazo[1,5-a]chinolinium-hexafluorophosphat
97%
Synonym(e):
2-(Phenylmethyl)-imidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15N2F6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.29
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C(c1ccccc1)[n+]2cc3ccc4ccccc4n3c2
InChI
1S/C18H15N2.F6P/c1-2-6-15(7-3-1)12-19-13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)20(17)14-19;1-7(2,3,4,5)6/h1-11,13-14H,12H2;/q+1;-1
InChIKey
VOHJHJRDNQUECO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for stable N-heterocyclic carbenes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)