Merck
677876
Sigma-Aldrich
Trichloro-(pyridin)-gold(III)
97%
Synonym(e):
(Pyridin)-goldtrichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5AuCl3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
39151701
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
232-240 °C
SMILES String
Cl[Au](Cl)Cl.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.Au.3ClH/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;;3*1H/q;+3;;;/p-3
InChIKey
TYJJOEBQRJABJG-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
An N-stabilized gold(III) catalyst employed in a synthesis of tetrahydroisoquinolines.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gold catalysis: the benefits of N and N,O ligands.
A Stephen K Hashmi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(47), 6545-6547 (2004-12-04)