677035
(2S,5S)-(+)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-Dimethylphospholan
kanata purity
Synonym(e):
S,S-Me-RajPhos™
About This Item
Empfohlene Produkte
Optische Aktivität
[α]/D +35°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.5713
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[C@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC[C@@H]1C
InChI
1S/C15H21O2P/c1-11-7-8-12(2)18(11)14-6-4-3-5-13(14)15-16-9-10-17-15/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3/t11-,12-/m0/s1
InChIKey
JAKXTLMNIHPLEU-RYUDHWBXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable