Merck
676160
Sigma-Aldrich
trans-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
E-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)-vinylsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-62 °C
SMILES String
COc1cc(OC)cc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)8-7-12-9-13(18-5)11-14(10-12)19-6/h7-11H,1-6H3/b8-7+
InChIKey
NTOQJUAKAYKAPE-BQYQJAHWSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)