671975
4-Chlormethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-on
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.5% (HPLC)
97%
SMILES String
CC1=C(CCl)OC(=O)O1
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
InChIKey
QCLFSYYUWPUWQR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
264.2 °F
Flammpunkt (°C)
129 °C