670561
(1R,2R)-(−)-Norpseudoephedrin
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
(−)-Pseudonorephedrin, (1R,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, L-(−)-Norpseudoephedrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (NT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -34.0±2.0°, c = 3.5 in ethanol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](N)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9+/m1/s1
InChIKey
DLNKOYKMWOXYQA-APPZFPTMSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves