Merck
662887
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-Hexyn
technical grade
About This Item
Lineare Formel:
HC≡CCH(CH3)CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Brechungsindex
n20/D 1.402
Dichte
0.710 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCC(C)C#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-6-7(3)5-2/h2,7H,4,6H2,1,3H3
InChIKey
OPZULQHRFNTFFZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup