Merck
662070
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopentyloxyphenyl)phenylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
4-(4-Isoamyloxyphenyl)-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
214-220 °C
SMILES String
CC(C)CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-13(2)11-12-21-17-9-5-15(6-10-17)14-3-7-16(8-4-14)18(19)20/h3-10,13,19-20H,11-12H2,1-2H3
InChIKey
DCGWYEOALFPYHU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)