Merck
654418
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadien)-(1,3,5-cyclooctatrien)-ruthenium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
88-94 °C
SMILES String
[Ru].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CC=CC=C2
Anwendung
A key precursor for the preparation of stabilized Ru nanoparticles and highly selective catalyst for amine alkylations, [2+2] cycloadditions, and enyne generation.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)