Merck
653950
Sigma-Aldrich
trans-6-Chlor-1-hexen-1-yl-boronsäure-pinakolester
96%
Synonym(e):
(E)-6-Chlor-1-hexenylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22BClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CCCCCl
InChI
1S/C12H22BClO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10-14/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b9-7+
InChIKey
FNDLLXXDZTUGLB-VQHVLOKHSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves