Wichtige Dokumente
634832
Magnesiumaluminat
single crystal substrate, <111>, 99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
single side polished
Assay
99.99% trace metals basis
Härte
6 mohs
Größe
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp (Schmelzpunkt)
2130 °C (lit.)
Dichte
3.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Halbleitereigenschaften
<111>
SMILES String
[Mg++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
InChI
1S/2Al.Mg.4O/q;;+2;;;2*-1
InChIKey
VPBIQXABTCDMAU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.