Merck
634204
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-Brom-4,6-Dimethylpyridin
97%
Synonym(e):
5-Brom-4,6-dimethyl-2-pyridinamin, 6-Amino-3-brom-2,4-lutidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(N)nc(C)c1Br
InChI
1S/C7H9BrN2/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3,(H2,9,10)
InChIKey
BFRMYMFNSHASRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves