Merck
632872
Sigma-Aldrich
4-Chlor-3-methylpyridin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
4-Chlor-3-picolin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6ClN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cc1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h2-4H,1H3;1H
InChIKey
WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable