Merck
596590
Sigma-Aldrich
1-Benzoyl-1H-benzotriazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES String
O=C(c1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N3O/c17-13(10-6-2-1-3-7-10)16-12-9-5-4-8-11(12)14-15-16/h1-9H
InChIKey
UJEMOXPSTTXLRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable