Merck
587451
Sigma-Aldrich
Kaliumhexahydroxoplatinat(IV)
99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Dipotassium platinate
About This Item
Lineare Formel:
K2Pt(OH)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.95% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)