Wichtige Dokumente
587176
Lanthan(III)-phosphat Hydrat
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Verunreinigungen
≤100 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
[La+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/La.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChIKey
MXLPYXTVXABWIU-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.