Merck
572128
Sigma-Aldrich
[4-[Bis-(2-hydroxyethyl)-amino]-phenyl]-1,1,2-ethylentricarbonitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)NC6H4C(CN)=C(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
72-76 °C (lit.)
λmax
514 nm
SMILES String
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)C(\C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C15H14N4O2/c16-9-13(10-17)15(11-18)12-1-3-14(4-2-12)19(5-7-20)6-8-21/h1-4,20-21H,5-8H2
InChIKey
XIKHTCQHDCGMQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable