Merck
571164
Sigma-Aldrich
[2-(4-Morpholinylmethyl)-phenyl]-magnesiumbromid -Lösung
0.25 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14BrMgNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.25 M in THF
bp
65 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Mg]c1ccccc1CN2CCOCC2
InChI
1S/C11H14NO.BrH.Mg/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h1-4H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
RSBWIKCTZYDPJQ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup