Merck
563366
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloranilin
95%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H3(Cl)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12ClNO/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2
InChIKey
WOWKZTBVWKKGJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable