Merck
558656
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-fluoriodbenzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.6010 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(Cl)cccc1I
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H
InChIKey
MHRRZKUNYYQXTA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves