554057
(+/-)-2,3-Dibrombutan
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
bp
73 °C/47 mmHg (lit.)
Dichte
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(Br)C(C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3
InChIKey
BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter