Wichtige Dokumente
549606
2′-Aminoacetanilid
98%
Synonym(e):
N-(2-Aminophenyl)acetamide, o-Aminoacetanilide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
133-137 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CC(=O)Nc1ccccc1N
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-Methylbenzimidazole.[1][2]
- N-(2-(1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-5-phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-6(2H)-yl)phenyl)-5-methylfuran-2-carboxamide, a potent cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) inhibitor.[3]
- Azobenzothiazole dyes, N-[2-(6-nitrobenzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide and N-[2-(benzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide.[4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?