545988
4-Amino-3,5-dichlorbenzoesäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
290-293 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable