Wichtige Dokumente
543160
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
Dichte
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)CC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C10H17NO2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9-13-10(3)12/h4-5,8-9H2,1-3H3
InChIKey
AQEDWWHCJSXKHP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?