541850
2-Amino-4-chlorbenzolthiol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
56-61 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(Cl)ccc1S
InChI
1S/C6H6ClNS/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
InChIKey
NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4-(5H)-ones
- 8-chloro-1-azaphenothiazine
- 5-chloro-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,3,2-benzothiazaphosphole 2-sulfide
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable