531669
2′-Hydroxy-4′-methylacetophenon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.565 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C(C)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(7(2)10)9(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
LYKDOWJROLHYOT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter