52961
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluorheptyliodid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluor-7-iod-heptan, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorheptyl-iodid, 3-(Perfluorbutyl)-propyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.381
Dichte
1.828 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI
InChI
1S/C7H6F9I/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h1-3H2
InChIKey
BPQUIZZKLVTZOY-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.1 °F
Flammpunkt (°C)
76.7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter