520489
3-Fluorphenylzinkiodid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H4F.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
GRDTUCMQMQTYBS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup