Merck
519456
Sigma-Aldrich
1-Ethinyl-2-nitrobenzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
HC≡CC6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
82-85 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)