493996
2-Chlor-6-methoxychinolin-3-carbaldehyd
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
149-151 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc2cc(OC)ccc2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-9-2-3-10-7(5-9)4-8(6-14)11(12)13-10/h2-6H,1H3
InChIKey
TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable