Wichtige Dokumente
482765
(1S,2S)-(−)-N,N′-Di-p-tosyl-1,2-cyclohexandiamin
98%
About This Item
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −3°, c = 2.33 in pyridine
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]2CCCC[C@@H]2NS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C20H26N2O4S2/c1-15-7-11-17(12-8-15)27(23,24)21-19-5-3-4-6-20(19)22-28(25,26)18-13-9-16(2)10-14-18/h7-14,19-22H,3-6H2,1-2H3/t19-,20-/m0/s1
InChIKey
FIAAGQKYVFEMGC-PMACEKPBSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)