458589
Isonicotinsäureanhydrid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-116 °C (lit.)
SMILES String
O=C(OC(=O)c1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-11(9-1-5-13-6-2-9)17-12(16)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H
InChIKey
ORBIGZZHMAJXAZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable