Merck
433756
Sigma-Aldrich
Caesiumpermanganat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CsMnO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
[Cs].O[Mn](=O)(=O)=O
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)