432199
Leucoberbelinblau I
Dye content 65 %
Synonym(e):
LBB
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 65%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 50 g/L
λmax
253 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H26N2O3S/c1-24(2)19-13-9-17(10-14-19)23(18-11-15-20(16-12-18)25(3)4)21-7-5-6-8-22(21)29(26,27)28/h5-16,23H,1-4H3,(H,26,27,28)
InChIKey
MCKLFIWDQVFMEK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges