Merck
417858
Sigma-Aldrich
Zinkhexafluoracetylacetonat Dihydrat
98%
Synonym(e):
Hexafluoracetylaceton Zinkderivat
About This Item
Lineare Formel:
Zn(C5HF6O2)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Zn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.2H2O.Zn/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;/h2*1,12H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2/b2*2-1-;;;
InChIKey
HHDNHEKLDWSJAJ-LJDKTGGESA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications