Merck
411078
Sigma-Aldrich
1,1,2,2,3-Pentafluorpropan
99%
Synonym(e):
HFC-245ca
About This Item
Lineare Formel:
FCH2CF2CHF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
40.81 psi ( 55 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.567 (lit.)
bp
25-26 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−82 °C (lit.)
Dichte
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H3F5/c4-1-3(7,8)2(5)6/h2H,1H2
InChIKey
AWTOFSDLNREIFS-UHFFFAOYSA-N
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves