Merck
400734
Sigma-Aldrich
Quecksilber(II)-Sulfidrot
synthesis grade
Synonym(e):
Quecksilbersulfidrot
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HgS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
synthesis grade
Farbe
black
mp (Schmelzpunkt)
583.5 °C (lit.)
Dichte
7.6 g/mL at 25 °C
SMILES String
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
InChIKey
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of