Merck
392227
Sigma-Aldrich
4-Cyan-TEMPO
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
145-147 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C#N
InChI
1S/C10H17N2O/c1-9(2)5-8(7-11)6-10(3,4)12(9)13/h8H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
OCIQOBBYJWEKSA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable