Merck
37342
(1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-naphthalindiol
≥98.0%
Synonym(e):
(1R-cis)-1,2-Dihydro-1,2-naphthalindiol, (1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-dihydroxy-naphthalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
Beilstein/REAXYS Number:
1909468
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0%
optical activity
[α]20/D +242±5°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
121-127 °C (lit.), 136-139 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10+/m0/s1
InChI key
QPUHWUSUBHNZCG-VHSXEESVSA-N
Other Notes
Chiral building block for preparing both enantiomers of 1,2-epoxy-1,2,3,4-tetrahydro- naphthalene
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)