Merck
366218
Sigma-Aldrich
N-(Ethoxymethyl)-N-methylanilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(CH3)CH2OC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
110-115 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-3-12-9-11(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,3,9H2,1-2H3
InChIKey
GZKDCWKIHYHVNN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)