347248
3,3-Dimethyl-4-pentensäure-methylester
98%
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-8(2,3)6-7(9)10-4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChIKey
MKLKDUHMZCIBSJ-UHFFFAOYSA-N