Wichtige Dokumente
343978
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäure
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H2(F)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
KZCWJHUTTSVCRO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?